Läs mer
Abeba™ Business Herr 32450 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Smidigt läder
- Svart
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
- Vristområde med snörning
- Innersula läder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Färg | Svart |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 32450 |