Läs mer
uvex Busingess Blue PU 84282 Låg Sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Beskrivning
Uvex 1 företagssko 8428.1 S3 SRC
- Säker, smart, snygg
- Fashionabla affärslook med trendig design
- Generös passform med bred ståltåhätta
- Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte flexibiliteten
- Uvex Climazone teknologin säkerställer optimal bärkomfort
- Andningsbart, vattenavvisande högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
- Textilfoder ger optimal andningsförmåga
- Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- Stötabsorberande, hållbar monodensitet polyuretan sula enhet
- Uttagbar komfortsula, antistatisk med fuktkontrollsystem och stötdämpning i häl och framtill på foten
- Mjuk vadderad krage och plös
- Enhet av fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
- Uppfyller ESD-krav, motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikel nr 8428.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Storlekar: 39 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 49 |
| Sulmaterial | Polyuretan (PU) |
| Tåmaterial | Stål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 1 |
| Visa mer |