Läs mer
uvex Busingess Blue PU 84282 Låg Sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Beskrivelse
Uvex 1 företagssko 8428.1 S3 SRC
- Säker, smart, snygg
- Fashionabla affärslook med trendig design
- Generös passform med bred ståltåhätta
- Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte flexibiliteten
- Uvex Climazone teknologin säkerställer optimal bärkomfort
- Andningsbart, vattenavvisande högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
- Textilfoder ger optimal andningsförmåga
- Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- Stötabsorberande, hållbar monodensitet polyuretan sula enhet
- Uttagbar komfortsula, antistatisk med fuktkontrollsystem och stötdämpning i häl och framtill på foten
- Mjuk vadderad krage och plös
- Enhet av fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
- Uppfyller ESD-krav, motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikel nr 8428.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Storlekar: 39 till 52
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Blått |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 45 |
| Sulmaterial | Polyuretan (PU) |
| Tåmaterial | Stål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 1 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion