Läs mer
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Perforation for improved breathability
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9538.8
- Size: 38 to 48
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| För användning med (utrustning) | Uvex Business Casual |
| Material | Microvelour |
| Storlek | 48 |
| Disponibel | Reusable |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standard width |
| Latexfri | Yes |
| Vattentät | No |