Läs mer
Buspirone-d8 HCl (n-butyl-d8), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buspirone-d8 HCl (n-butyl-d8) |
| CAS | 1216761-39-5 |
| Molekylformel | C21 D8 H23 N5 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-8-azaspiro[4.5 ]decane-7,9-dione hydrochloride, Buspirone-d8 hydrochloride, Buspirone-D8 (1,4-diaminobutyl-D8) hydrochloride, Buspirone-d8 HCl (n-butyl-d8) |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9 H,1-4,6-7,10-17H2;1 H/i3D2,4D2,10D2,11D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N1CCN(CC1)c2ncccn2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O |
| IUPAC-namn | 8-[1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5 ]decane-7,9-dione;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.0134 |
| Formel vikt | 429.2747 g/mol |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?