Läs mer
Buspiron EP Impurity K, Mikromol™
Produktkod. 30051316
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051316 100 mg
30049174 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051316 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0464.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Buspiron EP Impurity K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Analyt- eller komponentnamn 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), Buspirone Imp. K (EP), Buspirone USP Related Compound K, Buspirone USP RC K, Buspirone Related Compound K, Buspirone Hydrochloride Impurity K, Buspirone Impurity K
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
LEDER O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC-namn 8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-Dione
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 167,0946 g/mol