Läs mer
Buspiron.HCl, Lipomed
Beskrivning
Buspiron.HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buspirone hydrochloride |
| CAS | 33386-08-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buspirone hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H31 N5 O2 . Cl H |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| IUPAC-namn | 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5] dekan-7,9-dione; hydroklorid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |