Läs mer
Buspiron.HCl, Lipomed
Produktkod. 30457620
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30457620 50 mg
1 options
Produktkod. 30457620 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMBSP1832HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Buspiron.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Analyt- eller komponentnamn Buspirone hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC-namn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5] dekan-7,9-dione; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 421.96
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 421,2245 g/mol