Läs mer
Buspironhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458870
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458870 10 mg
1 options
Produktkod. 30458870 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0464.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Analyt- eller komponentnamn Buspirone hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC-namn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dione; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 421.96
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 421,2245 g/mol