Läs mer
Buspirone hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16498616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498616 100 mg
1 options
Produktkod. 16498616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1115
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H32ClN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (236.99 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (118.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(CCCCN1CCN(C2=NC=CC=N2)CC1)C(C3)=O)CC43CCCC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 421.96
Formel vikt 421.96
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation