Learn More
Buspirone hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498616
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Artikelnummer. Kvantitet
16498616 100 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16498616 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1115
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H32ClN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (236.99 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (118.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(CCCCN1CCN(C2=NC=CC=N2)CC1)C(C3)=O)CC43CCCC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 421.96
Formel vikt 421.96
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.