Läs mer
Buspironhydroklorid, TRC
Produktkod. 30134243
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134243 5 g
18061350 1 g
18002550 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6898505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33386-08-2
Molekylformel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 421.96
Synonym Buspirone Hydrochloride, 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,1-Cyclopentanediacetimide, N-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (8CI), 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (9CI), 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride, Ansial, Ansiced, Ansiten, Axoren, Bespar, Buscalma, Buspa, Buspar, Buspimem, Buspinol, Buspirone hydrochloride, Buspirone monohydrochloride, Buspisal, Busron, Censpar, Lucelan, MJ 9022-1, Narol, Travin
IUPAC-namn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dione; hydroklorid
LEDER Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buspirone hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Formel vikt 421.2245