Läs mer
Buspirone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buspirone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O2/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2 |
| Formel vikt | 385.2478 |
| Procent renhet | >95% |