Learn More
Busulfan-d8 (tetramethylene-d8), CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Busulfan-d8 |
| CAS | 116653-28-2 |
| Molekylformel | C6 2H8 H6 O6 S2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(OS(=O)(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | (1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-methylsulfonyloxybutyl) methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.35 |
| Formel vikt | 254.0734 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |