Läs mer
Busulfan-d8 (tetramethylene-d8), CDN
Produktkod. 30320613
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320613 0.05 g -
30317542 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320613 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60670.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Busulfan-d8
CAS 116653-28-2
Molekylformel C6 2H8 H6 O6 S2
Kvantitet 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])(OS(=O)(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)C
IUPAC-namn (1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-methylsulfonyloxybutyl) methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 254.35
Formel vikt 254.0734 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.