Läs mer
Busulfan, MedChemExpress
Beskrivning
Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Busulfan |
| CAS | 55-98-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H14O6S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | CS(=O)(OCCCCOS(C)(=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.3 |
| Formel vikt | 246.3 |
| Visa mer |