Läs mer
Busulfan, Mikromol™
Produktkod. 18071800
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18071800 250 mg
1 options
Produktkod. 18071800 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0374.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Busulfan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Busulfan
CAS 55-98-1
Analyt- eller komponentnamn Busulfan
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 O6 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Busulfan, Butane-1,4-diyl di(methanesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
LEDER CS(=O)(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C
IUPAC-namn 4-methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246.0232 g/mol