Läs mer
Busulfan, TRC
Produktkod. 30343156
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30343156 25 g
1 options
Produktkod. 30343156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68990025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Busulfan
CAS 55-98-1
Molekylformel C6 H14 O6 S2
Kvantitet 25 g
Synonym Busulfan, Butane-1,4-diyl di(methanesulfonate), 1,4-Butanediol, 1,4-dimethanesulfonate (ACI), 1,4-Butanediol, dimethanesulfonate (8CI, 9CI), Methanesulfonic acid, tetramethylene ester (6CI), 1,4-Bis(methanesulfonoxy)butane, 1,4-Bis(methanesulfonyloxy)butane, 1,4-Butanediol dimesulfonate, 1,4-Butanediol dimesylate, 1,4-Dibutanediol dimethanesulfonate, 1,4-Dimethanesulfonoxybutane, 1,4-Dimethylsulfonyloxybutane, 2041CB, 4-Methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate, AN 33501, Busilvex, Busulfex, Busulphan, Butane-1,4-diyl bis(methanesulfonate), CB 2041, Citosulfan, Glyzophrol, GT 2041, GT 41, Leucosulfan, Mablin, MeSH ID: D002066, Mielevcin, Mielosan, Mielucin, Milecitan, Mileran, Misulban, Mitostan, Myeloleukon, Myelosan, Mylecytan, Myleran, Myran, NCI C01592, NSC 750, Sulfabutin, Sulphabutin, Tetramethylene bis[methanesulfonate], X 149
InChI formel InChI=1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
LEDER CS(=O)(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C
IUPAC-namn 4-methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Formel vikt 246.0232