Läs mer
Men-1-en (10 % i hexaner), TRC
Produktkod. 30134889
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134889 2 mL
30134556 1 mL
30010869 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB7544532ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-98-9
Molekylformel C4 H8
Molekylvikt (g/mol) 56.11
Synonym 1-Butene, 1-Butylene, Butene-1, Ethylethylene, α-Butene, α-Butylene
IUPAC-namn men-1-Ene
LEDER CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butene
Kvantitet 2 mL
InChI formel InChI=1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formel vikt 56.0626
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Butene 10%