missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butacaine, MedChemExpress

Produktkod. 16478556
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478556 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1007

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.

Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butacaine
Fysisk form Solid
CAS 149-16-6
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H30N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (407.91 mM)
LEDER CCCCN(CCCOC(C1=CC=C(N)C=C1)=O)CCCC
Molekylvikt (g/mol) 306.44
Formel vikt 306.44
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.