missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butacaine |
| CAS | 149-16-6 |
| Molekylformel | C18H30N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-(Dibutylamino)-1-propanol p-Aminobenzoate, 3-(p-Aminobenzoxy)-1-di-n-butylaminopropane, 3-Dibutylaminopropyl p-Aminobenzoate, Butelline, Butyn, 3-(Dibutylamino)-1-propanol p-Aminobenzoate (Ester) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N2O2/c1-3-5-12-20(13-6-4-2)14-7-15-22-18(21)16-8-10-17(19)11-9-16/h8-11H,3-7,12-15,19H2,1-2H3 |
| LEDER | NC1=CC=C(C(OCCCN(CCCC)CCCC)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 3-(dibutylamino)propyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.44 |
| Formel vikt | 306.2307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?