Läs mer
Butachlor (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butachlor |
| Analyt- eller komponentnamn | Butachlor |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 311.1652 |
| Procent renhet | >95% |