missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butachlor-d13 (Major), TRC

Produktkod. 30337084
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30337084 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30337084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68992710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butachlor-d13
CAS 1632119-31-3
Molekylformel C17H13D13ClNO2
Kvantitet 10 mg
Synonym N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide-d13, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide-d13, NSC 221683-d13, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide-d13, Bilchlor-d13, Butaclor-d13, CP 53619-d13, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide-d13, Delchlor 5G-d13, Hiltachlor-d13, Machet-d13, Machete (herbicide)-d13
InChI formel InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3/i2D3,3D3,5D2,6D2,8D,9D,10D
LEDER O=C(CCl)N(COCCCC)C1=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-[3,4,5-trideuterio-2,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 324.93
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.