missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30316880
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316880 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30316880 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10860220ME100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
CAS 1173022-75-7
Analyt- eller komponentnamn Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H26 N O5 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethanesulfonic acid, 2-[(butoxymethyl)(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
InChI formel InChI=1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(CC)cccc1CC
IUPAC-namn sodium;2-[N-(butoxymethyl)-2,6-diethylanilino]-2-oxoethanesulfonate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 379.4468
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 379.1429 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.