Läs mer
Butadienmonoxid, 98 %
Produktkod. 11399953
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399953 1 g 1g
11309963 5 g 5g
11319963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00238.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 930-22-3 | C4H6O | 70,091 g/mol
Butadienmonoxid används som nyckelutgångsmaterial för syntesen av (-)-bulgecinin och (+)-broussonetin G.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Butadienmonoxid används som nyckelutgångsmaterial för syntesen av (-)-bulgecinin och (+)-broussonetin G.
Löslighet Blandbar med
etanol, etyleter, bensen och organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med syror, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-22-3
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00005149
InChI-nyckel GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
PubChem CID 13586
IUPAC-namn 2-etenyloxiran
LEDER C=CC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butadiene monoxide
Smältpunkt -135 °C
Densitet 0.87
Kokpunkt 65 °C till 66 °C
Flampunkt −50 °C (−58 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 103170
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, etyleter, bensen och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.