Läs mer
Butadiensulfon, 98 %
Produktkod. 15169163 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15169163 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10616102 100 g Plastflaska 100g
10300174 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15169163 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107610025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3104.69 SEK
    2787.65 SEK / 2.5kg
    Save 317.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-79-2
Molekylformel C4H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 118.16
MDL-nummer MFCD00005481
InChI-nyckel MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC-namn 2,5-dihydrotiofen 1,1-dioxid
LEDER C1C=CCS1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butadiene sulfone
Smältpunkt 63,0 °C till 66,0 °C
Färg Brun eller Orange till Gul
Densitet 1.3000g/mL
Flampunkt 112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Merck Index 15,9086
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 130 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, aceton, kloroform, bensen
Formel vikt 118.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butadiene sulfone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.