Läs mer
Butafosfan, LoGiCal
Produktkod. 30462258
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462258 10 mg
1 options
Produktkod. 30462258 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3311.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butafosfan
CAS 17316-67-5
Analyt- eller komponentnamn Butafosfan
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H18 N O2 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid
InChI formel InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCNC(C)(C)P(=O)O
IUPAC-namn 2-(butylamino)propan-2-ylphosphinic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 179.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 179.1075 g/mol