Läs mer
Butafosfan, Mikromol™
Beskrivning
Butafosfan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butafosfan |
| CAS | 17316-67-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butafosfan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H18 N O2 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCCCNC(C)(C)P(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(butylamino)propan-2-ylphosphinic acid |
| Visa mer |