Läs mer
Butalamine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butalamine Hydrochloride |
| CAS | 56974-46-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butalamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H28 N4 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butalamine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dibutyl-N2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, monohydrochloride, Adrevil, Adrevil forte, Butalamine hydrochloride, Hemotrope, LA 1221, Surem, Surheme |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N4O.ClH/c1-3-5-13-22(14-6-4-2)15-12-19-18-20-17(21-23-18)16-10-8-7-9-11-16;/h7-11H,3-6,12-15H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCCCN(CCCC)CCNc1onc(n1)c2ccccc2 |
| Visa mer |