missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butalamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Butalamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butalamine Hydrochloride |
| CAS | 56974-46-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butalamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H28 N4 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Butalamine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dibutyl-N2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, monohydrochloride, Adrevil, Adrevil forte, Butalamine hydrochloride, Hemotrope, LA 1221, Surem, Surheme |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N4O.ClH/c1-3-5-13-22(14-6-4-2)15-12-19-18-20-17(21-23-18)16-10-8-7-9-11-16;/h7-11H,3-6,12-15H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H |
| LEDER | Cl.CCCCN(CCCC)CCNc1onc(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N',N'-dibutyl-N-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?