Läs mer
Butamben, MedChemExpress
Produktkod. 16401118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16401118 5 g
1 options
Produktkod. 16401118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1430
MedChemExpress Butamben (Butyl 4-aminobenzoate) results in long-lasting relief from pain, without impairing motor function or other sensory functions.
Butamben (Butyl 4-aminobenzoate) results in long-lasting relief from pain, without impairing motor function or other sensory functions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butamben
CAS 94-25-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15NO2
Kvantitet 5 g
Synonym Butyl 4-aminobenzoate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (517.49 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCCC)C1=CC=C(N)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation