missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butamben, Mikromol™
Beskrivning
Butamben
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butamben |
| CAS | 94-25-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butamben |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Butyl Aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | butyl 4-aminobenzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?