Läs mer
Butamirate Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butamirate Citrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.C6H8O7/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 499.2417 |
| Procent renhet | >95% |