Läs mer
Butamirate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butamirate |
| CAS | 18109-80-3 |
| Molekylformel | C18H29NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Butamyrate, 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylbutyrate, 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]-ethanol 2-Phenylbutyrate, 2-Phenyl-butyric Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, alpha-Ethyl-benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-4-17(16-10-8-7-9-11-16)18(20)22-15-14-21-13-12-19(5-2)6-3/h7-11,17H,4-6,12-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)OCCOCCN(CC)CC)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.43 |
| Formel vikt | 307.2147 |