Läs mer
Butan-1-ol, for Chromatography, for the Determination Of 17-Ketosteroids, Fisher Chemical
Produktkod. 10375070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10375070 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10375070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4860/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt -89°C
CAS 71-36-3
Färg Colorless
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C4H10O
Ångtryck 6.7mbar at 20°C
MDL-nummer 2964
Viskositet 2.95 mPaS ( at 20°C)
Kokpunkt 117.6°C
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCO
IUPAC-namn butan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Formel vikt 74.12g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.