Läs mer
Butan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10714751 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metal Can
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10714751 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
11413543 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10223660 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10344930 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10600331 5 L Metallburk 5 L
12357133 25 L Metal Can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10714751 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4800/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Butan-1-ol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer 2964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Smältpunkt -89°C
Färg Färglös
Kokpunkt 117.6°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 6.7mbar at 20°C
Viskositet 2.95 mPaS ( at 20°C)
Formel vikt 74.12g/mol