Läs mer
Butan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11413543 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11413543 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10714751 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10223660 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10344930 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10600331 5 L Metallburk 5 L
12357133 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11413543 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4800/08
 Begränsad artikel
I lager
Butan-1-ol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer 2964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Smältpunkt -89°C
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 6.7mbar at 20°C
Viskositet 2.95 mPaS ( at 20°C)
Kokpunkt 117.6°C
Formel vikt 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.