missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butan-2-yl 4-Hydroxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butan-2-yl 4-Hydroxybenzoate |
| CAS | 17696-61-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Butyl p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid sec-Butyl Ester, sec-Butyl 4-Hydroxybenzoate, sec-Butyl p-Hydroxybenzoate, sec-Butyl Paraben |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-3-8(2)14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| IUPAC-namn | butan-2-yl 4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.22 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?