missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butanal-d8, TRC

Produktkod. 30346532
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346532 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30346532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68989210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butanal-d8
CAS 84965-36-6
Molekylformel C4 2H8 O
Kvantitet 10 mg
Synonym Butanal-d8, Butyraldehyde-d8, Butal-d8, Butaldehyde-d8, Butanaldehyde-d8, Butyral-d8, Butyric Aldehyde-d8, Butyrylaldehyde-d8, NSC 62779-d8, n-Butanal-d8, n-Butyl Aldehyde-d8, n-Butyraldehyde-d8, n-Butyric Aldehyde-d8
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
LEDER [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,2,2,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 80.16
Formel vikt 80.1077
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.