Läs mer
Butanal, TRC
Produktkod. 30333843
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30333843 1 g
1 options
Produktkod. 30333843 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6898901G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butanal
CAS 123-72-8
Molekylformel C4 H8 O
Kvantitet 1 g
Synonym Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
LEDER CCCC=O
IUPAC-namn butanal
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Formel vikt 72.0575