Läs mer
Butanal, TRC
Produktkod. 30338321
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338321 10 g
30346303 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30338321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68989010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butanal
CAS 123-72-8
Molekylformel C4 H8 O
Kvantitet 10 g
Synonym Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
LEDER CCCC=O
IUPAC-namn butanal
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Formel vikt 72.0575