Läs mer
Butanal, TRC
Kvantitet:
10 g
50 g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanal |
| CAS | 123-72-8 |
| Molekylformel | C4 H8 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCC=O |
| IUPAC-namn | butanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vikt | 72.0575 |