Läs mer
Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S2.2Na/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 261.9558 |
| Procent renhet | >95% |