Läs mer
Butane-1-sulfonic acid, LiChropur™ EMD-Millipore
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butane-1-sulfonic acid |
| CAS | 2386-54-1 |
| Förpackning | Glass |
| Molekylformel | C4H9NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00007540 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot |
| InChI-nyckel | XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | sodium butane-1-sulfonate |
| Visa mer |