Läs mer
Butane 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309871
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309871 1 ml
1 options
Produktkod. 30309871 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010504ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 2000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol