Läs mer
RL Enterprises™ RL Enterprises™ Butan/propanblandningsgaspatron
Produktkod. 12812154 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Meker brännare BYB-450-010B
Förpackningsstorlek:
2.64kg
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12812154 Meker brännare BYB-450-010B 2.64kg
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12812154
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Designad för att fästas och återmonteras på brännaren så ofta som behövs. RL Enterprises™ Butan/Propane Mix Gas Cartridge har en typisk brinntid på 2,75 timmar.
  • 200 g gaspatron
  • För användning med Meker-brännare (12802154)
  • Lätt att förvara och transportera
Specifikationer
Produkttyp Gaspatron
För användning med (utrustning) Meker brännare BYB-450-010B
Gastyp Butan, propan, Propane
Material Butan/propanblandning
Antal per förpackning 12 Pk.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RL Enterprises Butane/Propane Mix Gas Cartridge
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig gas Kategorija 1
Faroangivelser
  • H220-Extremt brandfarlig gas.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P377-Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.