missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butanedioic Acid 1,4-Bis(2,5-dioxo-3-sulfo-1-pyrrolidinyl) Ester Disodium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanedioic Acid 1,4-Bis(2,5-dioxo-3-sulfo-1-pyrrolidinyl) Ester Disodium Salt |
| CAS | 215597-96-9 |
| Molekylformel | C12H10N2Na2O14S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic Acid] Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O14S2.2Na/c15-7-3-5(29(21,22)23)11(19)13(7)27-9(17)1-2-10(18)28-14-8(16)4-6(12(14)20)30(24,25)26;;/h5-6H,1-4H2,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | C1C(C(=O)N(C1=O)OC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium 1,1'-(succinylbis(oxy))bis(2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate) |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.32 |
| Formel vikt | 515.94 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?