missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butanedioic acid 2-ethyl-6-methyl-3-pyridinol (1:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanedioic acid 2-ethyl-6-methyl-3-pyridinol (1:1) |
| CAS | 127464-43-1 |
| Molekylformel | C8H11NOC4H6O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.C4H6O4/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10H,3H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | CCc1nc(C)ccc1O.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | butanedioic acid;2-ethyl-6-methylpyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vikt | 255.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?