Läs mer
1,3-butandiol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319687 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319687 1 mL
1 options
Produktkod. 16319687 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,3-butandiol107-88-01000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butanediol
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 107-88-0, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H10O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CCO)O
IUPAC-namn butan-1,3-diol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 90.122
PubChem CID 7896
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:52683
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning