Läs mer
Butansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyric Acid |
| CAS | 107-92-6 |
| Molekylformel | C4 H8 O2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Butyric acid (6CI,7CI,8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, NSC 8415, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Butansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vikt | 88.0524 |