Learn More
Butanoic-d7 Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Butanoic-d7 Acid |
| CAS | 73607-83-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C4 D7 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butyric-d7 Acid, Butanoic-d7 acid (9CI), Butanoic acid D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.15 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?